Documentos Principais
1.00289
Millipore
L-Glutamina
for biochemistry
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1723797
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-292-1
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pf
185 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
100 g/L
densidade
1.47 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
640 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Aplicação
  • Low-protein diet supplemented with 1% L-glutamine improves growth performance, serum biochemistry, redox status, plasma amino acids, and alters fecal microbiota in weaned piglets.: This study demonstrates how L-glutamine supplementation in a low-protein diet can significantly enhance growth metrics and overall health in weaned piglets (Li et al., 2024).
  • Functionalization of β-cyclodextrin metal-organic frameworks with gelatin and glutamine for drug delivery of curcumin to cancerous cells.: This article covers the development of a novel drug delivery system using glutamine-modified frameworks for targeted cancer therapy (Sadeh et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos e soluções-estoque, contudo, a L-glutamina se degrada relativamente rápido. O desempenho celular ideal geralmente requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (25 g/l; CO₂-free water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 100 g/l, hydrochloric acid 2 mol/l, calc. on dried substance): +31,5 to +33,0
Chloride (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 200 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
As (Arsenic): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.3 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.1 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 0.5 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
L-Glutamina meets USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%, from non-animal source
Sigma-Aldrich
G8540
L-Glutamina
L-Glutamina γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G6392
L-Glutamina
L-Glutamina 200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G7513
L-Glutamina
L-Alanine for biochemistry
Millipore
1.01007
L-Alanine
L-Tryptophan for biochemistry
Millipore
1.08374
L-Tryptophan
L-Glutamina
SAFC
G5792
L-Glutamina
L-cisteína for biochemistry
Millipore
1.02839
L-cisteína