G7021
D-(+)-Glicose
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pf
150-152 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
aplicação(ões)
agriculture
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informações sobre genes
human ... PYGM(5837)
Descrição geral
Aplicação
- A D-(+)-glicose foi usada para cultivar células de mamíferos.
- Ela foi usada para estudar interações entre glicose e alanina e sua influência sobre a atividade da via da pentoses fosfato:
- Ela foi usada para realizar testes de tolerância à glicose em camundongos.
Outras notas
Nota de preparo
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Conteúdo relacionado
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.