Documentos Principais
PHR1125
Supelco
L-Glutamina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
Selecione um tamanho
1 G
R$ 573,00
R$ 573,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 573,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1723797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 573,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1294808
família API
glutamine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
185 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Descrição geral
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. L-glutamine is the most abundant amino acid in the body. It is essential for the synthesis of L-asparagine. It also helps in muscle growth through protein synthesis and increased growth hormone levels.[1]
Aplicação
L-Glutamine may be used as a pharmaceutical reference standard for the quantification of the analyte in pharmaceutical formulations using amperometric L-glutamate oxidase based enzyme sensors.[2]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos e soluções-estoque, contudo, a L-glutamina se degrada relativamente rápido. O desempenho celular ideal geralmente requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
Nota de análise
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de rodapé
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7149 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
L-Serine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1103
L-Serine
L-Glutamina γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G6392
L-Glutamina
D-Glutamine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G9003
D-Glutamine
L-Proline Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1332
L-Proline
L-Asparagine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
51363
L-Asparagine
Glicina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1111
Glicina
L-isoleucina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1099
L-isoleucina
L-Arginina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1454
L-Arginina
Fitness ABCs, 11(8), 679-686 (2010)
Determination of L-glutamate and L-glutamine in pharmaceutical formulations by amperometric L-glutamate oxidase based enzyme sensors
Botre F, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 11(8), 679-686 (1993)
Lisa A Reynolds et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(6), 2984-2993 (2014-08-13)
Helminth parasites remain one of the most common causes of infections worldwide, yet little is still known about the immune signaling pathways that control their expulsion. C57BL/6 mice are chronically susceptible to infection with the gastrointestinal helminth parasite Heligmosomoides polygyrus.
Misty R Jenkins et al.
The Journal of experimental medicine, 212(3), 307-317 (2015-03-04)
Failure of cytotoxic T lymphocytes (CTLs) or natural killer (NK) cells to kill target cells by perforin (Prf)/granzyme (Gzm)-induced apoptosis causes severe immune dysregulation. In familial hemophagocytic lymphohistiocytosis, Prf-deficient infants suffer a fatal "cytokine storm" resulting from macrophage overactivation, but
Frédéric Perros et al.
Journal of the American College of Cardiology, 65(7), 668-680 (2015-02-14)
Endothelial cell (EC) dysfunction plays a central role in the pathogenesis of pulmonary arterial hypertension (PAH), promoting vasoconstriction, smooth muscle proliferation, and inflammation. This study sought to test the hypothesis that nebivolol, a β1-antagonist and β2,3-agonist, may improve PAH and