S5761
Bicarbonato de sódio
powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Hidrogenocarbonato de sódio
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
99.5-100.5%
Formulário
powder
qualidade
300
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.8-7.4
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
solubilidade
water: soluble 100 mg/mL
densidade
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- como componente do sistema de cultura de embriões bovinos durante a maturação, fecundação e cultivo in vitro (IVMFC)
- como componente de uma mistura 1:1 do meio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) e da mistura de nutrientes de Ham F-12 na cultura de células endoteliais microvasculares bovinas
- como componente do meio ITS (insulina-transferrina-selênio) usado durante o isolamento de neurônios produtores de dopamina de células-tronco embrionárias humanas
- como componente do meio usado para cultura celular de células renais embrionárias humanas
- como componente da solução de descongelamento de Beltsville usada na diluição do sêmen
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).