Documentos Principais
1.00286
SAFC
L-Glutamina
EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1723797
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-292-1
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
DAB
JP
USP
Nível de qualidade
descrição
EMPROVE® EXPERT DAB,USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
solid
potência
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pf
185 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
100 g/L
densidade
1.47 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
640 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Descrição geral
Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para o processamento biofarmacêutico suporta procedimentos rigorosos de controle de qualidade e é produzido de acordo com os requisitos de MQ-500, conforme definido pelo programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são oferecidas com dossiês EMPROVE® que fornecem documentação abrangente e atualizada para ajudá-lo a enfrentar desafios regulatórios, gerenciar riscos e melhorar seus processos de fabricação.
Nosso portfólio abrangente de produtos químicos de processo upstream não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de produtos clássicos e novos terapêuticas, como também os ajuda a chegar ao mercado mais rapidamente e a simplificar os desafios regulamentares. Confie em nós para oferecer transparência da nossa cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos e soluções-estoque, contudo, a L-glutamina se degrada relativamente rápido. O desempenho celular ideal geralmente requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico, calculado em substância seca)99,0%-101,0%Identidade (espectro IV)passa no testeAspectopó fino branco a quase brancoAspecto da solução (25 g/l; água isenta de CO₂)transparente e incolorRotação espec. (α 20/D, 100 g/l, ácido clorídrico 2 mol/l, calc. em substância seca)+31,5 a +33,0Rotação espec. (α 20/D, 40 g/l, água, calc. em substância seca)+6,3 a +7,3pH (25 g/l; água isenta de CO₂)4,0-6,0Cloreto (Cl)≤ 200 ppmSulfato (SO₄)≤ 200 ppmMetais pesados (como Pb)≤ 10 ppmCu (cobre)≤ 25 ppmFe (ferro)≤ 10 ppmFe (ferro) (ICP)≤ 10 ppmMn (manganês)≤ 25 ppmNi (níquel)≤ 2 ppmZn (zinco)≤ 130 ppmNH₄ (amônio)≤ 0,1%Ninidrina - substâncias positivas (TLC)≤ 0,5%Solventes residuais (ICH Q3C)excluídos pelo processo de fabricaçãoCinza sulfatada (600 °C)≤ 0,1%Perda na secagem (105 °C; 3 h)≤ 0,3%Endotoxinas bacterianas≤ 2,0 UI/gAs especificações de impurezas elementares foram determinadas considerando a ICH Q3D (Diretriz sobre impurezas elementares). Não é provável que elementos de classes 1-3 estejam presentes acima do limite da opção 1 da ICH Q3D, exceto se especificado e indicado (*).Corresponde à DAB, USP
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
L-Glutamina ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G3126
L-Glutamina
L-Glutamina γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G6392
L-Glutamina
Metotrexato meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
M9929
Metotrexato