Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
G3126
Sigma-Aldrich
L-Glutamina
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico 5-amida, Levoglutamida, Ácido (S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico
Selecione um tamanho
100 G
R$ 530,00
250 G
R$ 1.249,00
500 G
R$ 2.114,00
1 KG
R$ 3.636,00
R$ 530,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 530,00
250 G
R$ 1.249,00
500 G
R$ 2.114,00
1 KG
R$ 3.636,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Beilstein:
1723797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 530,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
L-Glutamina, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
Impurezas
≤0.2% free ammonia.
~0.5% Glutamic acid
cor
white to off-white
pf
185 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
traços de cátion
<0.2% (Ammonia (NH3))
aplicação(ões)
cell analysis
peptide synthesis
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
chave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
L-glutamina é um aminoácido versátil que desempenha um papel essencial em vários processos metabólicos no corpo humano. Esse aminoácido não essencial é naturalmente abundante e contribui significativamente para várias funções vitais. Uma de suas principais funções é atuar como transportador primário de nitrogênio no corpo. Serve como veículo de transporte para nitrogênio, que é um estrutural fundamental para muitos processos biológicos. Além disso, a L-glutamina é uma importante fonte de energia para vários tipos de células, garantindo que elas tenham a energia necessária para funcionar de forma ideal.
Além disso, a L-glutamina é essencial para manter um delicado equilíbrio de amônia no corpo. Esse equilíbrio é crucial para a prevenção de níveis tóxicos de amônia. Esse aminoácido facilita a conversão do ácido glutâmico em glutamina, um processo central para a regulação da amônia. A L-glutamina não está envolvida apenas no transporte de nitrogênio e na produção de energia, mas também atua como um elemento-chave em várias vias metabólicas. Participa da biossíntese de proteínas, semelhante a outros aminoácidos. Além disso, desempenha um papel significativo na síntese de ureia e purinas, componentes vitais para a produção de ácido nucleico. A L-glutamina também é um recurso vital para a geração de energia celular, trabalhando em estreita colaboração com a glicose para esse fim.
Outra função essencial da L-glutamina é sua contribuição para a doação de nitrogênio para vários processos anabólicos. Esses processos são vitais para a construção de moléculas cruciais, incluindo purinas, que são cruciais para a produção de DNA. Esse aminoácido também fornece carbono, reabastecendo o ciclo do ácido cítrico, um processo central na produção de energia dentro das células. A L-glutamina é um aminoácido essencial, atuando como um transportador de nitrogênio, fonte de energia e contribuindo para a síntese de proteínas e regulação da amônia. Suas funções versáteis a tornam uma molécula de interesse significativo nos campos da biologia celular, pesquisa bioquímica e investigações metabolômicas.
Aplicação
A L-glutamina foi usada para estudar os efeitos dos aminoácidos para promover o consumo de alimentos em Drosophila melanogaster.[1] Ela também foi usada para estudar a gliconeogênese não enzimática.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
A L-glutamina é o aminoácido mais abundante no organismo. Ela é essencial para a síntese de L-asparagina.[3][4] O ácido L-glutâmico ajuda na incorporação de NH4+ em biomoléculas.[5]
A L-glutamina é um aminoácido essencial que é um componente fundamental dos meios de cultura, funcionando como uma fonte de energia importante para células em cultura. A L-glutamina é bastante estável como pó seco e como solução congelada. Em meios líquidos e soluções-estoque, contudo, a L-glutamina se degrada relativamente rápido. O desempenho celular ideal geralmente requer suplementação dos meios com L-glutamina antes do uso.
Características e benefícios
  • Pode ser usada em pesquisa metabolômica e bioquímica
  • Composto de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
D-Glutamine &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G9003
D-Glutamine
L-Glutamina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1125
L-Glutamina
L-Glutamina 200 mM, Hybri-Max&#8482;, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
G2150
L-Glutamina
L-Glutamic acid ReagentPlus&#174;, &#8805;99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G1251
L-Glutamic acid
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Zhe Yang
Nature, 1-36 (2017)
The Natural Health Dictionary: Your comprehensive A-to Z guide for healing with herbs, nutrition, supplements, and secret remedies (2011)
Lehninger Principles of Biochemistry Edition 4th (2005)
Advances in Food and Nutrition Research, 58-58 (1917)
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of fructose 1,6-bisphosphate in ice.
Messner CB
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(28), 7403-7407 (2017)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. Is the molecular weight of L-Glutamine 146.14 or 146.15? The label information changed.
    1 answer
    1. Based on a molecular formula of C5H10N2O3, the molecular weight to seven significant figures is 146.1456. Over the years, this value may have been reported in Sigma-Aldrich documentation or on labels as either 146.15 (by rounding up) or 146.14 (by truncation). The material itself has not changed.