F9037
Formamida
BioReagent, ≥99.5% (GC), for molecular biology
Sinônimo(s):
Amida C1, Amida fórmica
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.55 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
932 °F
técnica(s)
electrophoresis: suitable
immunohistochemistry: suitable
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
pb
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
densidade
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for nucleic acid hybridization
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Outras aplicações incluem:
- Preparo de cortes de cérebro de camundongo para imuno-histoquímica com BrdU
- Análise FISH de células HeLa.
- Preparo do gel de poliacrilamida para análise de produtos por PCR usando eletroforese em gel com gradiente desnaturante (The Merck Index, 12a ed.).
Características e benefícios
- Desionizada para aplicações de biologia molecular
- Envasada sob gás argônio em frascos âmbar para proteção contra oxidação
- Usada para renaturação de DNA ou hibridização de DNA/RNA
- Reduz a estabilidade térmica de ácidos nucleicos de dupla-fita
Adequação
- hibridização de ácidos nucleicos
- crioprotetor e estabilizador de gel
- desestabiliza duplexos de ácidos nucleicos
- eliminação da estrutura secundária de ácidos nucleicos
- preparo de tampões de hibridização para aplicações de DNA e RNA
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Conteúdo relacionado
Formamide is a reagent that is an ionizing solvent in aqueous buffers. It is widely utilized in biochemistry and molecular biology, particularly in nucleic acids research.