Documentos Principais
G5516
Sigma-Aldrich
Glicerol
Glycerol
for molecular biology, ≥99.0%
Sinônimo(s):
1,2,3-propanotriol, Glicerina
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 231,00
500 ML
R$ 337,00
1 L
R$ 985,00
R$ 231,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 231,00
500 ML
R$ 337,00
1 L
R$ 985,00
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
92.09
Beilstein:
635685
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
50161901
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
grau:
for molecular biology
reagent
Ensaio:
≥99.0%
técnica(s):
MALDI-MS: suitable
cryopreservation: suitable
aplicação(ões):
life science and biopharma
microbiology
sample preservation
p.e.:
182 °C/20 mmHg (lit.)
pressão de vapor:
<1 mmHg ( 20 °C)
R$ 231,00
Em estoqueDetalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
for molecular biology
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
viscous liquid
temperatura de autoignição
698 °F
Lim. expl.
≥2.7-19.0 %
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
cryopreservation: suitable
Impurezas
<5 ppm Iron
<5 ppm heavy metal
<5 ppm magnesium
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
p.e.
182 °C/20 mmHg (lit.)
pf
20 °C (lit.)
solubilidade
water: 1 mL/mL, clear, colorless
densidade
1.25 g/mL (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): <5 ppm
aplicação(ões)
life science and biopharma
microbiology
sample preservation
atividade externa
DNase, RNase, NICKase, and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O glicerol é inodoro, incolor, de natureza viscosa e existe como um líquido de sabor doce. Ele pode ser derivado naturalmente também de matéria-prima petroquímica. O glicerol tem uma ampla gama de aplicações e é uma das substâncias químicas mais valiosas e versáteis na natureza. Ele pode ser usado como emoliente, solvente, adoçante em formulações farmacêuticas, cosméticos, alimentos e produtos de higiene pessoal. É muito estável e pode ser armazenado facilmente em temperatura normal. Além disso, é não irritante e não tem impacto adverso no ambiente.[1][2]
Aplicação
O glicerol tem sido usado como:
  • um componente do meio de montagem para imunofluorescência
  • um suplemento durante a cultura de células de Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium avium;[2]
  • um combustível durante o projeto de células de biocombustível enzimático;[3]
  • uma matriz líquida composta com 4-HCCA e 3-amino-­quinolina para análise de glicanos neutros e ácidos;[4][5]
  • uma matriz para MS de bombardeio de átomos rápido.[4][5]
O glicerol pode ser empregado como uma matriz líquida para estudos de quantificação por análise MALDI (espectrometria de massa por dessorção/ionização a laser assistida por matriz).[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
O glicerol tem natureza higroscópica e é solúvel em água em função de seus três grupos hidroxila alcoólicos hidrofílicos. Ele pode formar ligações de nitrogênio entre e dentro de moléculas, o que o torna uma molécula altamente flexível. O efeito fisiológico da glicerina é decorrente de imunidade mediada pela célula, aumento da produção de IgG e aumento da liberação de histaminas.[1][2]
Características e benefícios
Esse produto foi analisado quanto à presença de nucleases e proteases.
Outras notas
O produto destina-se apenas ao uso em laboratório e não é adequado para fins medicinais, domésticos ou outros.
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
greener alternative product
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Glicerol ReagentPlus&#174;, &#8805;99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
G7757
Glicerol
Glicerol anhydrous for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18709
Glicerol
Glicerol Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
GX0185
Glicerol
Glicerol
Supelco
GX0190
Glicerol
Glicerol FCC, FG
Sigma-Aldrich
W252506
Glicerol
Development of glycerol/O 2 biofuel cell
Arechederra, Robert L., Becky L. Treu, and Shelley D. Minteer
Journal of Power Sources, 173 (1), 156-161 (2007)
Comparison of the sensitivities of various derivatives of oligosaccharides in LC/MS with fast atom bombardment and electrospray ionization interfaces
Suzuki, Shigeo, Kazuaki Kakehi, and Susumu Honda
Analytical Chemistry, 68 (13) , 2073-2083 (1996)
Ionic-liquid matrices for quantitative analysis by MALDI-TOF mass spectrometry
Li, Ying L., and Michael L. Gross
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15 (12), 1833-1837 (2004)
Analysis of native milk oligosaccharides directly from thin-layer chromatography plates by matrix-assisted laser desorption/ionization orthogonal-time-of-flight mass spectrometry with a glycerol matrix
Dreisewerd, Klaus, et al
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 17(2) , 139-150 (2006)
The Future of Glycerol
Mario Pagliaro, Michele Rossi
Royal Society of Chemistry, 170-170 (2010)
Protocolos
Calcium phosphate transfection is a common method for the introduction of DNA into eukaryotic cells. This protocol can be optimized for use with a wide variety of cell types.
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is there any benefits or harm if we store this glycerol product in 4C or -20C rather than in RT?
    1 answer
    1. The failure modes of this product are not tested. It could be okay if stored under the described conditions, but it would no longer be guaranteed under the standard warranty if the storage conditions are not adhered to. The customer would need to determine the effectiveness of the chemical after cold storage.
      Helpful?
  4. Is this pharmaceutical grade glycerol? Neal
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. However, item 1.37028 is suitable for pharmaceutical use.
      Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/137028
      Helpful?
  5. Allowable temperature for Glycerol
    1 answer
    1. The allowable temperature at which the product can be stored is at room temperature.
      Helpful?
  6. What is the viscosity of glycerol?
    1 answer
    1. The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review