Documentos Principais
4610-OP
Millipore
Formamida
OmniPur® Grade, >= 99%, Deionized
Sinônimo(s):
Formamida, Carbamaldeído, Amida C1, Amida fórmica
About This Item
Fórmula linear:
HCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
45.04
Beilstein:
505995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
1.55 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
viscous liquid (slightly)
temperatura de autoignição
932 °F
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
hybridization: suitable
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
2-3 °C (lit.)
densidade
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Grau para biologia molecular.
A260 (0,5 M, água): ≤0,03 AU
A270 (0,5 M, água): ≤0,05 AU
A280 (0,5 M, água): ≤0,08 AU
Pureza por teor: ≥ 99%
Condutividade: ≤100 µmho
DNase: não detectada
Metais pesados (como Pb): ≤0,0001%
Identificação: Para passar no teste
Fosfatase: não detectada
Protease: não detectada
RNase: não detectada
Destina-se apenas ao uso laboratorial e na fabricação. Não destinado ao uso como medicamento, alimento ou uso doméstico.
Aplicação
A formamida desestabiliza as duplas de ácidos nucleicos e pode ser usada, tipicamente, em uma concentração de 50% em protocolos de hibridização que requerem temperatura de hibridização mais baixas.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C