Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
50 mL | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 1.132,00 |
5 x 50 mL | Previsão de envio para HOJEdeCajamar | R$ 4.304,00 R$ 3.658,40 |
Sobre este item
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
R$ 1.132,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarGeneral description
Sigma′s Prehybridization Solution is a 2x ready-to-use buffer for Northern and Southern blot protocols.
Application
Suitable for use as a pre-hybridization buffer in Northern and Southern blot protocols.
Preparation Note
Sigma′s 2X Prehybridization Solution contains 200 μg/mL DNA in 10x SSC and 2X Denhardt′s solutions:
- 200 μg/mL DNA
- 2mg Bovine Serum Albumin (BSA)
- 2mg Ficoll
- 2mg Polyvinylpyrrolidone (PVP)
- 0.15 M sodium citrate
- 1.5M NaCl
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100, 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid (2x concentrate) | form liquid (2x concentrate) | form solution | form liquid |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected | foreign activity DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected | foreign activity - | foreign activity - |
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?