Documentos Principais
DN25
Sigma-Aldrich
Desoxirribonuclease I
Deoxyribonuclease I from bovine pancreas
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
lyophilized powder, Protein ≥85 %, ≥400 Kunitz units/mg protein
Sinônimo(s):
Desoxirribonuclease, DNase I, Desoxirribounucleato 5′-oligonucleotídeo-hidrolase
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 427,00
100 MG
R$ 759,00
1 G
R$ 3.473,00
5 G
R$ 13.795,00
R$ 427,00
Previsão de entrega em25 de fevereiro de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 427,00
100 MG
R$ 759,00
1 G
R$ 3.473,00
5 G
R$ 13.795,00
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 427,00
Previsão de entrega em25 de fevereiro de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
bovine pancreas
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥400 Kunitz units/mg protein
peso molecular
~31 kDa
composição
Protein, ≥85%
técnica(s)
DNA extraction: suitable
solubilidade
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, hazy
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
RNase ≤0.02%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A DNase I, ou desoxirribonuclease I, é uma endonuclease isolada do pâncreas bovino.
  • Nossa DNase I digere DNA de fita simples e dupla-fita em oligonucleotídeos e mononucleotídeos.
  • A DNase pancreática bovina existe em quatro isoformas enzimáticas, tendo pontos isoelétricos para A, B, C e D: 5,22, 4,96, 5,06 e 4,78.3. A forma predominante é a A, com quantidades menores de B e C, e apenas uma quantidade insignificante de D.
  • A estrutura da DNase I é similar à da exonuclease III. Ela contém duas folhas ß centrais. Cada folha β é composta por seis fitas β. Esse complexo de folhas β está cercado por extensas regiões de alça e hélices α. Essa enzima tem estrutura semelhante à da exonuclease III.[1]
Aplicação
  • Diminui a viscosidade, proporcionando melhores rendimentos pela remoção de DNA no isolamento de células primárias:
  • Incorporação de bases marcadas ao DNA: Corte (“nick”) no DNA
  • Marcação radioativa
  • Aplicações de bioprocessamento: Remoção de DNA
  • Eliminação de DNA genômico de preparados de RNA antes da realização de RT-PCR
  • transcrição in vitro
  • Tradução de cortes (“nicks”)
  • “Footprinting” de DNase
  • Regulação da polimerização da actina em células e na apoptose celular
  • Reticulação UV de proteínas a ácidos nucleicos
  • A DNase desempenha um papel na regulação da polimerização da actina em células e está envolvida no processo de apoptose [1]
Usado para remoção de DNA de amostras proteicas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A Dnase I é uma endonuclease que atua nas ligações de fosfodiéster adjacentes às pirimidinas para produzir polinucleotídeos com terminações 5′-fosfato. Na presença de Mg2+, a DNAse I cliva cada fita de DNA de modo independente, sendo os sítios de clivagem aleatórios. Ambas as fitas de DNA são clivadas aproximadamente no mesmo sítio na presença de Mn2+.[1] Cátions divalentes como Mn2+, Ca2+, Co2+ e Zn2+ são ativadores da enzima. Um concentração 5 mM de Ca2+ estabiliza a enzima contra digestão proteolítica. O pH ideal é de entre 7 e 8.[2] A DNAse I do pâncreas bovino consiste em 4 componentes cromatograficamente distinguíveis, A, B, C e D, com suas razões molares de 4:1:1, respectivamente. Apenas quantidades insignificantes de D são encontradas.[3] Os compostos 2-mercaptoetanol, quelantes, dodecilsulfato de sódio (SDS)[4] e actina[5] são inibidores conhecidos da atividade da enzima.
Características e benefícios
Nossa desoxirribonuclease DNase I é, essencialmente, um produto isento de RNases, o que apoia a aplicação do produto.
Definição da unidade
Uma unidade Kunitz produzirá uma mudança no A260 de 0,001 por minuto por ml em pH 5,0 a 25 °C, usando DNA, tipo 1 ou III, como substrato.
forma física
A preparação bruta contém cloreto de cálcio
Nota de preparo
A solução de 10 mg/ml de DNAse I em 0,15 M de NaCl pode perder <10% de sua atividade quando armazenada por uma semana em alíquotas a −20 °C. As mesmas soluções, quando armazenadas em alíquotas a 2-8 °C, podem perder aproximadamente 20% da sua atividade. Ela permanece ativa por até cinco horas a 60 °C, em pH entre 5 e 7, e perde sua atividade em <10 minutos a 68 °C. Ela perde sua atividade a uma taxa de 6%/hora em tampão de acetato (pH 5,0) e em tampão tris (pH 7,2) com concentração de 1 mg/ml.
Nota de análise
Proteína determinada por biureto.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Enzymes of Molecular Biology
Weir, A.F.
Methods in Molecular Biology, 16(2), 2-16 null
G A Scarborough
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 73(5), 1485-1488 (1976-05-01)
Biochemicalical evidence is presented which demonstrates that the Neurospora crassa plasma membrane ATPase (ATP phosphohydrolase, EC 3.6.1.3) is an electrogenic pump. The electrical potential across the Neurospora plasma membrane, as monitored by [14C]SCN- uptake by isolated Neurospora plasma membrane vesicles
Comparison of the multiple forms of bovine pancreatic deoxyribonuclease.
J Salnikow et al.
The Journal of biological chemistry, 245(21), 5685-5690 (1970-11-10)
Purification of rat spermatogenic cells and preliminary biochemical analysis of these cells.
M L Meistrich et al.
Biology of reproduction, 25(5), 1065-1077 (1981-12-01)
Murali Muniraju et al.
Journal of virology, 93(16) (2019-05-31)
Kaposi sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) is an emerging pathogen and is the causative infectious agent of Kaposi sarcoma and two malignancies of B cell origin. To date, there is no licensed KSHV vaccine. Development of an effective vaccine against KSHV continues
Protocolos
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. HOW CAN I PRESERVE DN25 DILUTED and filtered in culture medium? 4C or -20 C?. It will lose activity?
    1 answer
    1. This product is soluble in 0.15 M NaCl at 5 mg/mL. Solutions prepared at 10 mg/mL in 0.15 M NaCl may lose up to 10% activity when stored for 1 week in aliquots at –20 °C. The same solutions stored in aliquots at 2-8 °C can lose up to 20% activity. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/233/818/dn25pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. What is the recommended method for long-term storage of the 1 gram bottle of DN25 in solution?
    1 answer
    1. The user bulletin provides guidance on the storage of DNase I once reconstituted. When stored in aliquots at -20°C, solutions of DNase I at 10 mg/mL in 0.15 M NaCl may lose 10% of activity over a week, while storing the same solutions at 2–8°C can result in a 20% activity loss. Alternatively, maintaining solutions at a minimum concentration of 1 mg protein/mL with 5 mM calcium chloride at -20°C can retain 90% activity for at least a year. Solutions with 0.1 mg protein/mL are less stable and may need gelatin as a stabilizer.
      For applications not affected by glycerol, two storage buffer options are available as they do not freeze at -20°C:
      • 20 mM sodium acetate (pH 6.5) with 5 mM CaCl2, 0.1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), and 50% (v/v) glycerol, containing DNase I at 5 mg/mL.
      • 10 mM Tris-HCl (pH 7.5) with 50 mM NaCl, 10 mM MgCl2, 1 mM DTT, and 50% (v/v) glycerol, with DNase I at 2 mg/mL.
      Helpful?
  3. Hi I use the DNase during isolation of cells from lung tissue. Do I need to filter the DNase solution before usage?
    1 answer
    1. This is not a sterile product. If sterility is required due to the specific application, solutions may be filter sterilized before use. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/233/818/dn25pis-ms.pdf
      Helpful?
  4. I use the DNase when I isolate lung cells from lung. Do I need to filter them before I use? I will culture the isolated lung cells.
    1 answer
    1. Yes, please filter the DNase solution before use in cell culture, preferably with a 0.22 um filter. The powder is not sterilized as provided.
      Helpful?
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. AZ
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Good in DNA removal during protein production.
    We use it for lysis in protein production and it works well for us.
    Helpful?
  2. Denver, CO
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    DNASe 1
    This reagent works well for our purpose in our cell culture prep for cardiomyocytes
    Helpful?
  3. 1 Ratings-Only Review