D5319
Deoxyribonuclease I bovine
recombinant, expressed in Pichia pastoris, buffered aqueous glycerol solution, ≥5,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
DNAse I, Deoxyribonucleate 5′-oligonucleotido-hydrolase
Selecione um tamanho
R$ 2.182,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.182,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine
Nível de qualidade
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Ensaio
≥95%
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
≥5,000 units/mg protein
peso molecular
~39 kDa
técnica(s)
DNA extraction: suitable
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
RNAse and protease, free
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- RNA purification by removing DNA
- Prepare DNA for nick translation1
- Footprinting assays to determine DNA-protein interactions2
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)