D5025
Desoxirribonuclease I
Type IV, lyophilized powder, ≥2,000 Kunitz units/mg protein
Sinônimo(s):
DNase I, Desoxirribounucleato 5′-oligonucleotídeo-hidrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine pancreas
tipo
Type IV
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥2,000 Kunitz units/mg protein
peso molecular
~31 kDa
purificado por
chromatography
composição
Protein, ≥80%
técnica(s)
DNA purification: suitable
solubilidade
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear, colorless
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
Chymotrypsin ≤0.5%
Protease ≤0.05%
RNase ≤0.02%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.