Documentos
D4527
Sigma-Aldrich
Desoxirribonuclease I
Type II, lyophilized powder, Protein ≥80 %, ≥2,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
DNase I, Desoxirribounucleato 5′-oligonucleotídeo-hidrolase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
bovine pancreas
tipo
Type II
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥2,000 units/mg protein
peso molecular
~31 kDa
purificado por
chromatography
composição
Protein, ≥80%
técnica(s)
DNA extraction: suitable
solubilidade
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, clear
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
atividade externa
Chymotrypsin ≤0.01%
Protease ≤0.005%
RNase ≤0.01%
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
A DNase I é usada para promover uma falha na sequência de DNA (nick) como a primeira etapa para incorporar bases marcadas ao DNA. A enzima da Sigma foi usada junto com a RNAse no estoque de nuclease durante o preparo do lisado celular de linhagens celulares de rim canino Madin-Darby (MDCK) II. Ela também foi usada durante a extração de RNA do vírus Sindbis.
A desoxirribonuclease I de pâncreas bovino foi usada para identificação, localização e expressão de dois genes humanos novos similares à desoxirribonuclease I. A desoxirribonuclease I de pâncreas bovino também foi usada em um estudo que investigou uma nova abordagem para obter RNase, DNase, colesterol esterase e tripsina de alta atividade derivadas do pâncreas bovino.
Usado para remoção de DNA de amostras proteicas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A DNase I é uma endonuclease que age nas ligações fosfodiéster adjacente às pirimidinas para produzir polinucleotídeos com 5′-fosfatos terminais. Na presença de Mg2+, a DNase I cliva cada fita de DNA de forma independente, e os sítios de clivagem são aleatórios. As duas fitas de DNA são clivadas aproximadamente no mesmo sítio na presença de Mn2+. O pH ideal é de entre 7 e 8. Cátions divalentes como Mn2+, Ca2+, Co2+ e Zn2+ são ativadores da enzima. Uma concentração de Ca2+ 5 mM estabiliza a enzima contra digestão proteolítica. A DNase I do pâncreas bovino consiste em quatro componentes diferenciáveis por meio de cromatografia, A, B, C e D, com razões molares de 4:1:1, respectivamente. São encontradas apenas pequenas quantidades de D. 2-Mercaptoetanol, quelantes, dodecil sulfato de sódio (SDS) e actina são inibidores conhecidos da atividade enzimática.
Características e benefícios
Eficaz para a formação de nichos de DNA e remoção de DNA de amostras proteicas
Definição da unidade
Uma unidade de Kunitz produz uma mudança em A260 de 0,001 por minuto por ml em pH 5,0 a 25 °C usando DNA, tipo I ou III, como substrato.
forma física
Contém cloreto de cálcio
Nota de preparo
O pó de enzima pode ser reconstituído em água ou qualquer tampão em pH 4,0-9,0, exceto tampão fosfato. Quelantes de cálcio devem ser evitados. A solução de 10 mg/ml de DNase I em NaCl 0,15 M pode perder <10% de sua atividade quando armazenada em alíquotas por uma semana a −20 °C. As mesmas soluções armazenadas em alíquotas a 2-8 °C podem perder cerca de 20% de atividade. Ela continua ativa por até cinco horas a 60 °C entre pH 5 e 7, e perde a atividade em <10 minutos a 68 °C. Ela perde a atividade a uma taxa de 6%/hora em tampão acetato (pH 5,0) e tampão tris (pH 7,2) a uma concentração de 1 mg/ml.
Nota de análise
Proteína determinada por biureto.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
David B N Lee et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 287(3), F481-F491 (2004-04-29)
The tight junction has been characterized as a domain of focal fusions of the exoplasmic leaflets of the lipid bilayers from adjacent epithelial cells. Approximating membranes to within fusion distance is a thermodynamically unfavorable process and requires the participation of
Tianxu Han et al.
EMBO reports, 17(12), 1814-1828 (2016-11-01)
Hematopoietic stem cells (HSCs) are capable of giving rise to all blood cell lineages throughout adulthood, and the generation of engraftable HSCs from human pluripotent stem cells is a major goal for regenerative medicine. Here, we describe a functional genome-wide
Enzymes of Molecular Biology
Weir, A. F.
Methods in Molecular Biology, 16 (1993)
Y Shirako et al.
Journal of virology, 68(3), 1874-1885 (1994-03-01)
Nonstructural proteins of Sindbis virus, nsP1, nsP2, nsP3, and nsP4, as well as intermediate polyproteins, are produced from two precursor polyproteins, P123 and P1234, by a proteolytic enzyme encoded in the C-terminal half of nsP2. We studied the requirements for
Sambrook, J., and Russell, D.W.
Molecular Cloning: A Laboratory Manual, 2(2), 5-5 (2001)
Protocolos
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.