E4378
Ácido etilenoglicol-bis(2-aminoetiléter)-N,N,N′,N′-tetracético
≥97.0%
Sinônimo(s):
EGTA, Ácido egtázico, Ácido etileno-bis(oxietilenonitrilo)tetracético, Ácido glicólico éter diamino tetracético
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: chelator
perda
≤1.0% loss on drying
pf
241 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1 M NaOH: 1.1 g/10 mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
chave InChI
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- ice-cold cardioplegia solution for transverse aortic constriction in rats
- ice-cold lysis buffer for protein extraction and whole extract cells
- buffer A, B and, C for the extraction of mitochondria from HEK293F cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)