Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
H3506
Sigma-Aldrich
Hialuronidase
Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid
Sinônimo(s):
Hialuronato 4-glicanohidrolase, Hialuronoglicosaminidase
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
tipo
Type I-S
forma
lyophilized powder
atividade específica
400-1000 units/mg solid
peso molecular
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
A hialuronidase de testículos bovinos tem sido usada para a digestão de tecido mamário, tecido cardíaco e oócitos para isolamento de células.
Adequado para uso na preparação de suspensão de célula única para sequenciamento.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A hialuronidase degrada o hialuronano e demonstrou-se sua regulação inadequada durante a progressão de câncer.
Essas enzimas clivam aleatoriamente as ligações glicosídicas de β-N-acetilhexosamina-[1→4] em ácido hialurônico, condroitina e sulfatos de condroitina.
Definição da unidade
Uma unidade degradará 0,75 μg do ácido hialurônico polissacarídeo por minuto em pH 5,35 a 37 ºC (conforme medido por absorbância turbidimétrica)λ: 600 nm) quando complexado com BSA após 45 minutos).
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Heikki J Nieminen et al.
Scientific reports, 7(1), 3991-3991 (2017-06-24)
Research is ongoing to develop drug therapies to manage osteoarthritis (OA) and articular cartilage (AC) injuries. However, means to deliver drug to localized AC lesions are highly limited and not clinically available. This study investigates the capability of laser ultrasound
Highly efficient gene transfer into adult ventricular myocytes by recombinant adenovirus.
Kirshenbaum LA et al.
The Journal of Clinical Investigation, 92, 381-381 (1993)
A SAGE (serial analysis of gene expression) view of breast tumor progression.
Porter DA et al.
Cancer Research, 61, 5697-5697 (2001)
Haoheng Yan et al.
The American journal of pathology, 176(3), 1421-1432 (2010-01-30)
Mutation and loss of function in p53 are common features among human breast cancers. Here we use BALB/c-Trp53+/- mice as a model to examine the sequence of events leading to mammary tumors. Mammary gland proliferation rates were similar in both
Effect of pressure at primary drying of freeze-drying mouse sperm reproduction ability and preservation potential.
Kawase Y et al.
Reproduction (Cambridge, England), 133, 841-841 (2007)
Artigos
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protocolos
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.