P9375
1,10-Phenanthroline monohydrate
reagent grade
Sinônimo(s):
o-Phenanthroline monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
grau
reagent grade
Formulário
powder
pf
100-104 °C (lit.)
solubilidade
methanol: 200 mM (Stock solution is stable for months at –20° C.)
cadeia de caracteres SMILES
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
chave InChI
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FNTA(2339)
Descrição geral
Aplicação
- as an inhibitor of metalloproteinase (MMP) in MDA-MB-231 breast cancer cells
- as a negative control in in situ zymography of mice heart samples
- in in vitro resveratrol chelation and reducing activities assays to chelate iron
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)