Merck
C2139
Colagenase
suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Collagenase from Clostridium histolyticum
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
Clostridium histolyticum
type
Type VIII
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-125 kDa
suitability
suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
C6885C1889C9263
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
-
suitability
suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV)
suitability
-
suitability
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
mol wt
68-125 kDa
mol wt
-
mol wt
68-130 kDa
mol wt
113-114 kDa
General description
O Clostridium histolyticum é um clostridium patogênico que produz colagenases brutas. Essa é uma mistura enzimática que contém colagenase, proteases não específicas e clostripaína.[1]
Application
A colagenase pode ser usada:[1]
  • no preparo de tecido arterial para estudar produtos finais de glicosilação avançada (AGE)
  • para uso junto com outras proteases para desagregação de tumor humano, rim de camundongo, cérebro humano, epitélio pulmonar e muitos outros tecidos.
  • em estudos de perfusão hepática e renal, digestão de pâncreas e isolamento de hepatócitos não parenquimais.
  • no preparo de hepatócitos viáveis a partir de fígado de ratos e no isolamento de adipócitos a partir de tecido adiposo de ratos
Biochem/physiol Actions
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(β-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, β-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina. As enzimas colagenase e a protease neutra têm um papel importante na liberação eficiente de células teciduais. A colagenase reconhece a sequência -R-Pro-8-X-Gli-Pro-R-, onde X representa um aminoácido neutro.
Analysis Note
Também contém atividades de clostripaína, protease neutra não específica e tripsina.
Other Notes
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Parker, L.
Methods in Enzymology, 190, 480-480 (1990)
Alan Moreira de Araujo et al.
Cells, 7(8) (2018-08-01)
Hepatocytes may rupture after a drug overdose, and their intracellular contents act as damage-associated molecular patterns (DAMPs) that lead to additional leukocyte infiltration, amplifying the original injury. Necrosis-derived DNA can be recognized as a DAMP, activating liver non-parenchymal cells (NPCs).
Fleischer, S. and B. Fleischer
Methods in Enzymology, 173, 841-841 (1989)
Fleischer, S. and B. Fleischer
Methods in Enzymology, 191, 939-939 (1990)
Ce Tang et al.
Nature immunology, 19(7), 755-765 (2018-06-20)
The cytokines IL-17A and IL-17F have 50% amino-acid identity and bind the same receptor; however, their functional differences have remained obscure. Here we found that Il17f-/- mice resisted chemically induced colitis, but Il17a-/- mice did not, and that Il17f-/- CD45RBhiCD4+
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Conteúdo relacionado
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can I use C2139 to make collagenase solution with medium, and then store it at -20?
    1 answer
    1. Yes, as mentioned in the product datasheet, the powder form should be stored at –20°C. Stock solutions may be prepared at 100 mg/mL in DMEM/F12 or other culture medium, and stored at –20°C in frozen aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/173/127/c2139pis.pdf
      Helpful?
  2. is C2139 sterile ?
    1 answer
    1. Product C2139 is not sterile.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review