C2799
Colagenase
powder, suitable for cell culture, ≥4 FALGPA units/mg solid, high purity, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Clostridium histolyticum
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥4 FALGPA units/mg solid
≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
peso molecular
68-130 kDa
purificado por
chromatography
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.4
atividade externa
neutral protease and clostripain ≤1 unit/mg solid
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Definição da unidade
Nota de preparo
produto relacionado
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover pre-mixed collagenase enzyme blends with DNase I, Dispase II, Elastase, and Hyaluronidase and gently dissociate animal tissues in vitro.
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.