Documentos Principais
C7657
Sigma-Aldrich
Colagenase
Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Clostridium histolyticum
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥800 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
peso molecular
68-130 kDa
solubilidade
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
A clostridiopeptidase A foi usada em um estudo que descreveu um método quantitativo para avaliar pequenas quantidades de colágeno com base em espectrometria de massa (MS) por MALDI-TOF (dessorção/ionização a laser auxiliada por matriz por tempo de voo) após a digestão do colágeno.
Este produto foi usado no isolamento de linhagens celulares de adenocarcinoma ductal pancreático (ADP) e para cultura de tecidos de fibroblastos pancreáticos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
A liberação eficaz de células do tecido requer a ação de enzimas colagenase e da protease neutra. A colagenase é ativada por quatro átomos-grama de cálcio (Ca2+) por mol de enzima. Acredita-se que o filtrado da cultura contenha pelo menos 7 proteases diferentes, que variam em peso molecular de 68-130 kDa. O pH ideal é 6,3-8,8. A enzima é usada tipicamente para digerir os componentes conjuntivos em amostras de tecido para liberar células individuais. O tratamento com colagenase pode provocar a morte de algumas células. Tipicamente, concentrações na faixa de 0,1 a 5 mg/ml são usadas para digestão. A duração da reação varia de 15 minutos a várias horas e para gerar uma eficácia satisfatória da dissociação celular que não cause morte celular excessiva. O tampão de Krebs-Ringer com cálcio e BSA é preferível e Zn2+ é necessário para atividade.
Qualidade
Também contém atividades de clostripaína, protease neutra não específica e tripsina.
Definição da unidade
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
Nota de preparo
A solução-estoque pode ser preparada dissolvendo-se 0,05-0,1 mg/ml de colagenase em tampão TES 50 mM com cloreto de cálcio (TESCA) 0,36 mM, pH 7,4, a 37 °C.
substrato
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Colagenase 0.2 μm filtered, for general use, Type I-S, 0.2-1.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1639
Colagenase
Colagenase suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C6885
Colagenase
Colagenase D from Clostridium histolyticum
Roche
COLLD-RO
Colagenase D
Colagenase Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Sigma-Aldrich
C9891
Colagenase
Colagenase lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C2674
Colagenase
Colagenase suitable for release of rat epididymal adipocytes and hepatocytes (for methodology see Type II and Type IV), Type VIII, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C2139
Colagenase
Protease protease
Sigma-Aldrich
D4818
Protease
Eddie Rodríguez-Carballo et al.
Genes & development, 31(22), 2264-2281 (2017-12-24)
The mammalian
Lixing Zhang et al.
Cellular signalling, 29, 41-51 (2016-11-05)
Recent evidence suggests that mammary cells expressing R-spondin receptor and Wnt pathway regulator Lgr5, regarded as a stem cell marker in multiple tissues, might represent mammary stem cells (MaSCs). Whether L gr5 marks a multipotent subpopulation of Lin-CD24low/medCD49fhigh MaSCs remains
Maria M Glavas et al.
Scientific reports, 9(1), 3619-3619 (2019-03-08)
Childhood obesity and early rapid growth increase the risk for type 2 diabetes. Such early overnutrition can be modeled in mice by reducing litter size. We investigated the effects of early overnutrition and increased dietary fat intake on β cell
Olivier Nolan-Stevaux et al.
Genes & development, 23(1), 24-36 (2009-01-13)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by the deregulation of the hedgehog signaling pathway. The Sonic Hedgehog ligand (Shh), absent in the normal pancreas, is highly expressed in pancreatic tumors and is sufficient to induce neoplastic precursor lesions in mouse
Maria Molinos et al.
Spine, 43(5), E274-E284 (2017-07-06)
Human intervertebral disc (hIVD) cells were isolated from 41 surgically excised samples and assessed for their phenotypic alterations with age. Toward the design of novel anti-aging strategies to overcome degenerative disc disease (DDD), we investigated age-correlated phenotypic alterations that occur
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.