F5135
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala
collagenase substrate, chromogenic
Sinônimo(s):
FALGPA, N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-L-leucyl-glycyl-L-prolyl-L-alanine
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-[3-(2-Furyl)acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala,
Nível de qualidade
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccco1)C(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C23H32N4O7/c1-14(2)12-17(26-19(28)9-8-16-6-5-11-34-16)21(30)24-13-20(29)27-10-4-7-18(27)22(31)25-15(3)23(32)33/h5-6,8-9,11,14-15,17-18H,4,7,10,12-13H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)(H,26,28)(H,32,33)/b9-8+/t15-,17-,18-/m0/s1
chave InChI
ZLFQNOJSYZSINX-PVJKAEHXSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Prkcq(18761)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.