Merck
Pular para
COLLA-RO
Roche
Colagenase A
from Clostridium histolyticum
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
100 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 563,00
500 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 2.086,00
2.5 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 6.047,00
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352204
Número CE:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
Biological source:
Clostridium histolyticum
Concentration:
1 mg/mL (0.1%, w/v)
R$ 563,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
Clostridium histolyticum
sterility
non-sterile
form
lyophilized
specific activity
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
packaging
pkg of 100 mg (10103578001), pkg of 2.5 g (11088793001), pkg of 500 mg (10103586001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
1 mg/mL (0.1%, w/v)
color
brown
optimum pH
6.0-8.0
solubility
water: soluble
suitability
suitable for PCR
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
Clostripain 9.489 U/mg, Proteases 6.067 U/mg (Azocoll ), Trypsin 0.144 U/mg (with BAEE)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Clostridium histolyticum ... COLA_1(1668506084)
General description
A colagenase é uma protease que cliva a proteína em tripla-hélice chamada colágeno. O Clostridium histolyticum produz seis tipos de colagenases, a saber α, β, γ, δ, ε e λ. Essas colagenases são ativas contra o tecido conjuntivo e apresentam maior reatividade em relação à gelatina que ao colágeno. A colagenase obtida de Clostridium histolyticum tem uma atividade muito forte, já que digere colágeno das duas extremidades, em temperaturas que chegam a 4-10 °C.
Application
A colagenase de C. histolyticum é amplamente usada para:
  • Desagregação de muitos tipos de tecidos (por exemplo, pulmão, coração, músculos, ossos, tecido adiposo, fígado, rins, cartilagem, glândula mamária, placenta, vasos sanguíneos, cérebro, tumores, cordão umbilical)
  • preparação de suspensões de célula única para o estabelecimento de sistemas de cultura de células primárias. A colagenase A é recomendada quando o rendimento, a viabilidade e a funcionalidade são importantes.
  • Preparação de células de vários tipos de tecido, como hepatócitos, adipócitos, ilhotas pancreáticas, células epiteliais, células musculares, células endoteliais etc. No entanto, a adequação de cada lote da enzima para o rompimento de um tecido específico deve ser determinada empiricamente.
Biochem/physiol Actions
A colagenase degrada o colágeno nativo. Clostripaína, enzimas semelhantes à tripsina e proteases neutras também degradam outras proteínas.
Atividade enzimática:
Atividade da colagenase: >0,15 U/mg (segundo Wünsch) (+25 °C, 4-fenil-azobenzil-oxicarbonil-Pro-Leu-Gli-Pro-D-Arg como substrato)
Atividades enzimáticas contaminantes: tripsina, clostripaína e atividade proteolítica neutra
A colagenase A tem uma proporção equilibrada de atividades enzimáticas.
Preparation Note
Ativador: Ca2+
Inibidores:
Inibidores de colagenase: EDTA, EGTA, Cis, His, DTT, 2-mercapto-etanol
A colagenase não é inibida pelo soro.
Inibidores de clostripain: TLCK
Inibidores de tripsina: aprotinina, inibidor de tripsina (clara de ovo, soja), soro
Concentração de trabalho: 0,5 a 2,5 mg/ml
Condições de armazenamento (solução de trabalho): -15 ºC a -25 °C
A Roche recomenda reconstituir apenas a quantidade de liofilizado necessária para uso imediato. A solução reconstituída pode ser armazenada a -15 ºC a -25 °C por até uma semana. Evite o congelamento e descongelamento repetido, uma vez que a atividade diminui após cada reconstituição.
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado
Reconstituição em qualquer solução salina balanceada (como HBSS)
Other Notes
Conteúdo
Liofilizado, não estéril
Definição de unidade: A colagenase da Roche é determinada em unidades de Wünsch (1 μmol de produto formado por minuto a +25 °C com substrato de Wünsch).
Frequentemente, as atividades de colagenase são fornecidas em unidades de Mandl (1 μmol de leucina liberada do colágeno em 5 horas a +37 °C).
Infelizmente, não existe um fator de conversão consistente entre as duas unidades de atividade, já que a unidade de Mandl depende, em parte, da concentração das proteases contaminantes no preparo da colagenase, uma variável indefinível. De fato, um preparo mais puro de colagenase geraria uma menor atividade específica em unidades de Mandl que o preparo bruto. Os preparados de Clostridium costumam gerar fatores de conversão de cerca de 1:1800 (p.ex., um lote específico de colagenase de Clostridium contém cerca de 0,15 unid. de Wünsch/mg e 250 unid. de Mandl/mg).
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Disclaimer
As condições de envio podem variar
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
C0130COLLDISPROC9697
Colagenase A from Clostridium histolyticum
Roche
COLLARO
Colagenase A
Colagenase for general use, Type I, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C0130
Colagenase
Colagenase lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9697
Colagenase
description
from Clostridium histolyticum
description
for general use, Type I, ≥125 CDU/mg solid
description
lyophilized, non-sterile, optimum pH 7.0-8.0
description
lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution), suitable for cell culture
Gene Information
Clostridium histolyticum ... COLA_1(1668506084)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
specific activity
>0.15 U/mg lyophilizate (Collagenase activity)
specific activity
≥125 CDU/mg solid
specific activity
>0.8 U/mg lyophilizate, pH 7.5, 37 °C (casein as substrate, Dispase)
specific activity
≥800 units/mg solid
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
enzyme from Bacillus polymyxa ( Dispase ), enzyme from bacterial ( Collagenase from Vibrio alginolyticus)
biological source
Clostridium histolyticum
concentration
1 mg/mL (0.1%, w/v)
concentration
-
concentration
1 mg/mL (Collagenase: 0.1U/mL, Dispase: 0.8U/mL)
concentration
1 mg/mL
suitability
suitable for PCR
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution)
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)