C7926
Colagenase
Sigma Blend Type F, ≥2.0 FALGPA units/mg solid
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Clostridium histolyticum
Nível de qualidade
Formulário
powder
caseinase activity
≤10 units/mg solid
atividade específica
≥2.0 FALGPA units/mg solid
peso molecular
68-130 kDa
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.