C9722
Colagenase
lyophilized powder (from 0.2μm filtered solution), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Clostridium histolyticum
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
lyophilized powder (from 0.2μm filtered solution)
atividade específica
0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
pH
7.4
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Suitable for use in preparation of single cell suspension for sequencing.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Definição da unidade
Nota de preparo
produto relacionado
substrato
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.