Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
5 g | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 45.966,00 |
Sobre este item
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
Specific activity:
≤1.0 FALGPA units/mg solid
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarQuality Segment
form
powder
caseinase activity
≥40 units/mg solid
specific activity
≤1.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
storage temp.
−20°C
Application
Collagenase from Clostridium histolyticum, or Clostridiopeptidase A, has been used in a study to assess the synthesis and in vitro evaluation of macromolecular antitumour derivatives based on phenylenediamine mustard. Clostridiopeptidase A has also been used in a study to investigate the enzymatic debridement of burn wounds with collagenase.
Biochem/physiol Actions
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
Effective release of cells from tissue requires the action of collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa. The pH optimum is 6.3-8.8. The enzyme is typically used to digest the connective components in tissue samples to liberate individual cells. Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid (EGTA)4; β-mercaptoethanol; glutathione, reduced; thioglycolic acid, sodium; and 2,2′-dipyridyl; 8-hydroxyquinoline are known to inhibit the enzyme activity.
Other Notes
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≤1.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥2.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-125 kDa | mol wt 68-130 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| caseinase activity ≥40 units/mg solid | caseinase activity ≤10 units/mg solid | caseinase activity - | caseinase activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colagenase
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?