C6079
Collagenase + protease inhibitor
2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid
Sinônimo(s):
Collagenase preparation, Protease inhibitor solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Clostridium histolyticum)
Nível de qualidade
forma
solid
atividade específica
≥800 CDU/mg solid
2-5 FALGPA units/mg solid
peso molecular
68-130 kDa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
rat ... LOC296948(296948)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Qualidade
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.