Documentos Principais
86296
Supelco
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
size: 1 μm
Sinônimo(s):
Melamine-formaldehyde resin
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 6.271,00
R$ 6.271,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 6.271,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.25
R$ 6.271,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Formulário
aqueous suspension
concentração
2.5% (solids)
cobertura de superfície
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
tamanho de partícula
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <6%
fluorescência
λex 490 nm; λem 525
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Aplicação
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-markedsize: 1 μm is used for equipment particle size calibration with fluorescence detection.
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Outras notas
Fluorescent marker for macrostructures, e.g. microtubules[1]; Aldehyde modification for coupling with amines[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..