Documentos Principais
90287
Supelco
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, FITC-marked
analytical standard, size: 10 μm
Sinônimo(s):
Melamine-formaldehyde resin
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 3.933,00
R$ 3.933,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 3.933,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.933,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
aqueous suspension
particles
concentração
2.5% (solids)
cobertura de superfície
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
tamanho de partícula
10 μm std dev <0.3 μm, coeff var <3%
fluorescência
λex 490 nm; λem 525
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Nota de análise
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Effect of addition of polyvinyl acetate to melamine-formaldehyde resin on the adhesion and formaldehyde emission in engineered flooring
Kim S and Kim J-H
International Journal of Adhesion and Adhesives, 25, 456-461 (2005)
Artigos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..