Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
A0281
Sigma-Aldrich
Albumina sérica bovina
lyophilized powder, essentially fatty acid free and essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
bovine
Ensaio
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
~66 kDa
purificado por
cold ethanol and heatshock fractionation
embalagem
poly bottle of
origem
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
Impurezas
essentially globulin free
≤0.01% Fatty acids
pH
7
solubilidade
water: soluble (40 mg/ml)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
bovine ... ALB(280717)
Descrição geral
Bovine serum albumin (BSA) is a plasma protein with a calculated molecular weight (MW) of 66,430 Daltons (Da). The major protein in bovine serum, BSA assists in regulation of blood colloidal osmotic pressure. BSA is used in different applications such as immunochemistry, protein quantitation, and cell culture.
This BSA product is specifically tested for the following properties:
  • very low FA content / essentially fatty acid free
  • low globulin content / essentially globulin free
Aplicação
BSA is a known fatty acid (FA) carrier. Thus when BSA is used specifically in cell culture, control over specific FA′s used to culture cell lines is important, because different cell lines can be variably sensitive to particular fatty acids. Fatty acid-free BSA thus is useful for cell culture work, where the specific FA content must be stringently controlled, so that researchers can control the specific fatty acids needed for their particular cell lines. Fatty acid-free albumin also allows for optimal and maximum binding sites for the specific fatty acids that researchers wish to use in their particular cell culture experiments. Use of FA-free BSA also addresses concerns about endogenous FA′s potentially in non-FA-free BSA.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Características e benefícios
  • Essentially fatty acid-free
  • Essentially globulin-free
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Purified by a combination of heat shock and ethanol fractionation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Bidur Paudel et al.
Biology of reproduction, 100(2), 440-454 (2018-09-22)
Mammalian sperm undergo a series of biochemical and physiological changes collectively known as capacitation in order to acquire the ability to fertilize. Although the increase in phosphorylation associated with mouse sperm capacitation is well established, the identity of the proteins
Viviana I Risca et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(8), 2913-2918 (2012-02-07)
Mechanical cues affect many important biological processes in metazoan cells, such as migration, proliferation, and differentiation. Such cues are thought to be detected by specialized mechanosensing molecules linked to the cytoskeleton, an intracellular network of protein filaments that provide mechanical
Noriko Kondo-Okamoto et al.
Molecular biology of the cell, 17(9), 3756-3767 (2006-06-23)
Although it is clear that mitochondrial morphogenesis is a complex process involving multiple proteins in eukaryotic cells, little is known about regulatory molecules that modulate mitochondrial network formation. Here, we report the identification of a new yeast mitochondrial morphology gene
Cheryl M Zajd et al.
Frontiers in immunology, 11, 269-269 (2020-03-11)
Macrophages are a heterogeneous and plastic population of cells whose phenotype changes in response to their environment. Macrophage biologists utilize peritoneal (pMAC) and bone marrow-derived macrophages (BMDM) for in vitro studies. Given that pMACs mature in vivo while BMDM are
Felipe A Navarrete et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 7, 262-262 (2019-11-22)
To become fertile, mammalian sperm must undergo a series of biochemical and physiological changes known as capacitation. These changes involve crosstalk between metabolic and signaling pathways and can be recapitulated in vitro. In this work, sperm were incubated in the
Conteúdo relacionado
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.