Documentos Principais
8.22184
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
for synthesis
Sinônimo(s):
Montanox 20, Polissorbato 20, Monolaurato de polietilenoglicol sorbitano, Monolaurato de polioxietileno sorbitano
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
500-018-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
38900 mg/kg LD50, oral (Rat)
peso molecular
~1228
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
temperatura de transição
flash point 275 °C
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O Tween®-20 é um tensoativo não iônico à base de polissorbato. Ele é composto por três unidades químicas:
  • Cadeias de ésteres alifáticas que impedem as interações não específicas de biomoléculas
  • cadeia alifática que pode ter adsorção não covalente em uma superfície hidrofóbica
  • grupos hidroxila terminais hidrofílicos que podem ser modificados quimicamente para aplicações potenciais.[1]
Aplicação
Detergente não iônico
O Tween®-20 pode ser usado com um agente direcionador de estrutura no preparo de filmes mesoporosos de óxidos por causa de sua habilidade de promover propriedades texturais dos filmes como cristalinidade controlável, morfologia do filme, estrutura de poros personalizada, área de superfície BET alta e espessura do filme controlada.[1][2] Também é usado na síntese de compósitos AuNPs/TWEEN/GO, em que o Tween®-20 age como um agente redutor e imobilizante para AuNPs (nanopartículas de Au) bem como agente estabilizador para GO (óxido de grafeno).[3]
Tween®-20 também pode ser usado como agente emulsificante, solubilizante e umidificante em várias formulações líquidas.[4][5][6]
Nota de análise
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 1,095-1,105
Valor de hidroxila: 96-108
Valor de saponificação: 40-50
Identidade (IV): passa no teste
Devido ao seu intervalo específico de fusão, o produto pode ser sólido, líquido, um produto fundido solidificado ou produto fundido super resfriado.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, characterization and electrochemical properties of mesoporous zirconia nanomaterials prepared by self-assembling sol-gel method with Tween 20 as a template
Chen Y, et al.
Chemical Engineering Journal, 170(2-3), 518-524 (2011)
Relationships between the hydrophilic-lipophilic balance values of pharmaceutical excipients and their multidrug resistance modulating effect in Caco-2 cells and rat intestines
Lo Yu-li
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 90(1), 37-48 (2003)
Development and evaluation of solid self nano-emulsifying formulation of rosuvastatin calcium for improved bioavailability
Kulkarni NS, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 14(4), 575-582 (2015)
Mass transport phenomena in oil-in-water emulsions containing surfactant micelles: Ostwald ripening
Weiss J, et al.
Langmuir, 16(17), 6833-6838 (2000)
Hierarchical macro-mesoporous structures in the system TiO2-Al2O3, obtained by hydrothermal synthesis using Tween-20 as a directing agent
Garcia-Benjume ML, et al.
Materials Characterization, 60(12), 1482-1488 (2009)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf