P1754
TWEEN® 80
viscous liquid
Sinônimo(s):
TWEEN® 80, Mono-oleato de POE (20) sorbitano, Mono-oleato de polietilenoglicol sorbitano, Mono-oleato de polioxietileno sorbitano, Polissorbato 80
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine (tallow)
bovine (tallow)
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
forma
viscous liquid
peso molecular
micellar avg mol wt 79,000
average mol wt 1310
composição
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
número de agregação
60
CMC
0.012 mM (20-25°C)
viscosidade
400-620 mPa.s
temperatura de transição
cloud point 65 °C
solubilidade
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless to yellow
densidade
1.064 g/cm3
HLB
15
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
chave InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Excelente agente umectante e dispersante
- Surfactante altamente versátil para suas pesquisas em biologia celular e bioquímica
Outras notas
Informações legais
produto comparável
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?