Documentos
239305
Sigma-Aldrich
Hipoclorito de sódio
reagent grade, available chlorine 4.00-4.99 %
About This Item
Fórmula linear:
NaClO
Número CAS:
Peso molecular:
74.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
reagent grade
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
pressão de vapor
17.5 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
composição
available chlorine, 4.00-4.99%
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
4.00-4.99% (chlorine by Na2S2O3, titration)
densidade
1.097 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
chave InChI
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O hipoclorito de sódio (NaOCl) é um reagente comumente usado em síntese orgânica para muitas reações de oxidação e cloração.
Aplicação
A solução de hipoclorito de sódio pode ser usada como um agente oxidante para a oxidação de:      
  • Álcoois primários para aldeídos ou ácidos carboxílicos e álcoois secundários para cetonas.     
  • Aldeídos de arila para os ácidos correspondentes na presença de um catalisador de transferência de fase.      
  • Éteres a ésteres por meio de um cuidadoso controle de pH (faixa de pH de 8 a 9,5),
Também pode ser usado como reagente no processo de:      
  • Epoxidação de enonas e arenos policíclicos.      
  • Reação de degradação oxidativa      
  • N-cloração de aminas primárias e secundárias
  • Epoxidação enantiosseletiva de α, β cetonas insaturadas      
  • Di-hidroxilação assimétrica de olefinas na presença de um catalisador de ósmio      
  • Cloração de carbonos alílicos na presença de CeCl3
Características e benefícios
  • Reagente prontamente disponível      
  • Agente oxidante de fácil manuseio      
  • Não é necessário nenhum catalisador de transferência de fase para a oxidação de substratos na faixa de pH 10-11     
  • Descarte simplificado de resíduos e menor toxicidade
Exoneração de responsabilidade
O produto não se destina ao uso como biocida sob as normas biocidas globais, incluindo, entre outros, Lei Federal de Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da EPA dos EUA, Regulamento Europeu de Produtos Biocidas, Agência Reguladora de Gestão de Pragas do Canadá, Regulamento de Produtos Biocidas da Turquia, Lei de Gestão de Segurança de Produtos Químicos e Biocidas do Consumidor da Coreia (K-BPR) e outros.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Isolation of Epithelial Cells from Mouse Gastrointestinal Tract for Western Blot or RNA Analysis.
Zeineldin M and Neufeld K.
Bio-protocol, 2(22) (2012)
Bingying Leng et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 302, 110704-110704 (2020-12-09)
Arabidopsis thaliana TRY is a negative regulator of trichome differentiation that promotes root hair differentiation. Here, we established that LbTRY, from the recretohalophyte Limonium bicolor, is a typical MYB transcription factor that exhibits transcriptional activation activity and locates in nucleus.
Sodium Hypochlorite
Galvin JM and Jacobsen EN
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Collection of Root Exudate from Duckweed.
Lu Y, et al.
Bio-protocol, 5(1) (2015)
B R Johnson et al.
Journal of endodontics, 19(1), 40-43 (1993-01-01)
Although the tissue solvent and bactericidal properties of sodium hypochlorite are well known, the effective shelf-life of prepared sodium hypochlorite solutions is not known. The stability of sodium hypochlorite is adversely affected by exposure to high temperature, light, air, and
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.