X100
Triton™ X-100
laboratory grade
Sinônimo(s):
t-Octilfenoxipolietoxietanol, Polietilenoglicol terc-octilfenil éter
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
laboratory grade
descrição
non-ionic
forma
liquid
peso molecular
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
número de agregação
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
pf
6 °C (43 °F)
temperatura de transição
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
solubilidade
water: 0.1 mL/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
HLB
13.5
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Na permeabilização de células para coloração para imunofluorescência
- Como um componente do tampão de lise em análise de western blot
- Como componente de solução salina tamponada com Tris para o preparo de cortes celulares em marcação Immunogold para microscopia eletrônica
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Ideal para aplicações de pesquisa em biologia celular e bioquímica
- Detergente não iônico e não desnaturante
- Agente umectante e emulsificante superior
- Surfactante altamente versátil
Outras notas
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
483.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
251 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Protocolos
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.