Documentos
87578
Supelco
Brometo de tetrakis(decil)amônio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Brometo de tetradecilamônio
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)9]4N(Br)
Número CAS:
Peso molecular:
659.01
Beilstein:
5842649
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.21
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
powder
qualidade
LiChropur
peso molecular
659.01 g/mol
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
pf
87-90 °C
λ
10 % in methanol
Absorção UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
adequação
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Reagentes de pareamento iônico, como aditivos de fase móvel, possibilitam a separação de substâncias iônicas e altamente polares em colunas de HPLC de fase reversa. A pureza de aditivos de fase móvel é o parâmetro mais importante a ser considerado para sua aplicação bem-sucedida. A Sigma-Aldrich tem uma ampla gama de reagentes feitos sob medida para determinações aniônicas (sais de amônio quaternário e de fosfônio) e catiônicas (alcanossulfonatos). Todos os aditivos de fase móvel são submetidos a testes rigorosos com ênfase especial nas necessidades de HPLC de fase reversa moderna:
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.