178780
Hidróxido de tetrabutilamônio
40 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
40 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.405
densidade
0.99 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Para a dissolução de celulose a 10% em peso em condições de temperatura ambiente.
- Como catalisador na síntese de 1,2, 4-oxadiazóis.
- Preparo de sais de TBAOH de ácidos graxos.
Atenção
Aquecimento e agitação leves devem dissolver novamente o sólido
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?