Documentos
230189
Sigma-Aldrich
Hidróxido de tetrabutilamônio
greener alternative
1.0 M in methanol
Sinônimo(s):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Número CAS:
Peso molecular:
259.47
Beilstein:
3571228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
forma
liquid
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
1.0 M in methanol
índice de refração
n20/D 1.3775
densidade
0.83 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
A solução de hidróxido de tetrabutilamônio serve como um catalisador de transferência de fase na transesterificação do óleo de soja.
Temos o compromisso de levar até você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios da Química Verde. Este produto é altamente eficiente e aumenta a eficiência catalítica. Clique aqui para obter mais informações.
O hidróxido de tetrabutilamônio é um sal de amônio quaternário usado principalmente como base forte e catalisador de transferência de fase.
Aplicação
A solução de hidróxido de tetrabutilamônio (1 M em metanol) pode ser usada como uma base para sintetizar porfirinas e metaloporfirinas com grupos metila no anel e metileno deuterado. Ela também pode ser usada como um iniciador de polimerização de enxertos entre pivalolactona e poli(etileno-co-acetato de vinila-co-ácido metacrílico).
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Block and Graft Copolymers of Pivalolactone. 3. Grafts on Ethylene Copolymers
Sundet SA
Macromolecules, 11(1), 146-149 (1978)
Tetrabutylammonium Hydroxide
Bos ME
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Rapid base-catalyzed deuterium exchange at the ring-adjacent methyl and methylene positions of octaalkyl and natural-derivative porphyrins and metalloporphyrins.
Godziela GM, et al.
Inorganic Chemistry, 25(23), 4286-4288 (1986)
Rapid transesterification of soybean oil with phase transfer catalysts
Zhang Y, et al.
Applied Catalysis A: General, 366(1), 176-183 (2009)
Construction of 3, 5-substituted 1, 2, 4-oxadiazole rings triggered by tetrabutylammonium hydroxide: a highly efficient and fluoride-free ring closure reaction of O-acylamidoximes.
Otaka H, et al.
Tetrahedron Letters, 55(5), 979-981 (2014)