Documentos
87301
Sigma-Aldrich
Brometo de tetra heptilamônio
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
THPAB
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)6]4N(Br)
Número CAS:
Peso molecular:
490.69
Beilstein:
3763391
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
flakes
pf
87-89 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
O brometo de tetra-heptil amônio é um composto de amônio quaternário (CAQ) usado principalmente como agente de transferência de fase. Ele é usado como um catalisador para as reações de acoplamento de Suzuki-Miyaura.
Aplicação
O brometo de tetra-heptil amônio pode ser usado como:
  • Um reagente de alquilação para sintetizar benzotiazóis usando iodoanilinas e enxofre.
  • Um solvente nas reações de acoplamento Suzuki e Stille catalisadas por Pd de haletos de arila.
  • Um catalisador para a ciclização carboxilativa de aminas propargílicas para sintetizar oxazolidinonas.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Quaternary ammonium salt as alkylation agent in three-component reactions for the synthesis of benzothiazoles in water
Pan L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4, 27775-27779 (2014)
Trace determination of methanol in water?ethanol solution by derivatization and high-performance liquid chromatography.
Chen S
Journal of Chromatography A, 799(1-2), 93-99 (1998)
Pd nanoparticles as efficient catalysts for Suzuki and Stille coupling reactions of aryl halides in ionic liquids
Calo V, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70, 6040-6044 (2005)
Robust silver (I) catalyst for the carboxylative cyclization of propargylic alcohols with carbon dioxide under ambient conditions
Song QW and He LN
Advanced Synthesis & Catalysis, 358, 1251-1258 (2016)
Carbon-carbon cross coupling reactions in ionic liquids catalysed by palladium metal nanoparticles
Prechtl M, et al.
Molecules (Basel), 15, 3441-3461 (2010)