Documentos Principais
155837
Sigma-Aldrich
Hidrogenossulfato de tetrabutilamônio
97%
Sinônimo(s):
Bissulfato de tetrabutilamônio
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N(HSO4)
Número CAS:
Peso molecular:
339.53
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
97%
Formulário:
solid
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
169-171 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O hidrogenossulfato de tetrabutilamônio é um sal amônio. Ele age como solvente para dissolução do complexo de rutênio (II) fac-[Ru(CO)2(H2O)3(C(O)C2H5)][CF3SO3]. Ele participa como cocatalisador no meio de reação para o preparo de ácido propiônico e policetonas alternados.
Aplicação
O hidrogenossulfato de tetrabutilamônio pode ser usado como catalisador para síntese verde de glicosil 1,4-di-hidropiridinas.
O hidrogenossulfato de tetrabutilamônio pode ser usado como catalisador para síntese verde de glicosil 1,4-di-hidropiridinas.
O hidrogenossulfato de tetrabutilamônio pode agir como agente de formação de pares iônicos na determinação dos seguintes compostos usando o método de cromatografia gasosa (GC):
  • alquilbenzenossulfonatos lineares (LAS)
  • herbicidas ácidos
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
348.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
175.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate catalyzed eco-friendly and efficient synthesis of glycosyl 1, 4-dihydropyridines.
Tewari N, et al.
Tetrahedron Letters, 45(49), 9011-9014 (2004)
Derivatization and solid-phase microextraction
Stashenko.EE and Martinez.RJ
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 23(8), 553-561 (2004)
Hydrocarboxylation and stepwise alternating oligomerization of carbon monoxide and ethylene catalyzed by cis-[Rh(CO)2(amine)2](PF6) complexes in a wet liquid tetrabutylammonium hydrogensulfate.
Pardey AJ, et al.
Polyhedron, 23(10), 1677-1683 (2004)
New media in homogeneous catalysis: wet sodium or tetrabutylammonium hydrogensulfate salts for reppe syntheses catalyzed by a ru (ii) carbonyl complex.
Pardey AJ, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 57(10), 871-882 (2004)
Environmental and bioanalytical applications of hollow fiber membrane liquid-phase microextraction: a review
Lee J, et al.
Analytica Chimica Acta, 624(2), 253-268 (2008)