Documentos Principais
86833
Sigma-Aldrich
Fosfato de tetrabutilamônio
puriss., 99% (T)
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de tetrabutilamônio
Selecione um tamanho
1 G
R$ 621,00
5 G
R$ 2.767,00
25 G
R$ 8.335,00
50 G
R$ 10.093,00
100 G
R$ 15.352,00
R$ 621,00
Previsão de entrega em08 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 621,00
5 G
R$ 2.767,00
25 G
R$ 8.335,00
50 G
R$ 10.093,00
100 G
R$ 15.352,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2)4N[OP(OH)2O]
Número CAS:
Peso molecular:
339.45
Beilstein:
5196532
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 621,00
Previsão de entrega em08 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
99% (T)
Formulário
powder
pf
151-154 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
O fosfato de tetrabutilamônio monobásico é um reagente sintético. Ela pode servir como um tampão de pH em várias aplicações químicas e biológicas.[1][2]
Aplicação
O fosfato de tetrabutilamônio monobásico é o reagente adequado usado nos seguintes estudos:
  • Resolução de HPLC de pareamento iônico de fase reversa (RPIP-HPLC) de dissacarídeos.[3]
  • Análise de dissacarídeos de 35S- heparan sulfato (HS).[4]
  • Como tampão de enovelamento para dissolução de oligonucleotídeos dessalinizados.[5]
Ele pode ser usado como reagente para a análise de tetrassacarídeos e 35S-dissacarídeos por HPLC.[6] Ele também pode ser usado no preparo de polímeros gravados com fosfato de tetrabutilamônio (TBAP) monobásico.[7]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Vaibhav Tiwari et al.
Journal of virology, 80(18), 8970-8980 (2006-08-31)
Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infection of the corneal stroma remains a major cause of blindness. Primary cultures of corneal fibroblasts (CF) were tested and found susceptible to HSV-1 entry, which was confirmed by deconvolution imaging of infected cells.
Polymerisable squaramide receptors for anion binding and sensing.
Manesiotis P, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(42), 8990-8995 (2014)
Robert D Gray et al.
Nucleic acids research, 36(12), 4191-4203 (2008-06-24)
Cation-induced folding into quadruplex structures for three model human telomeric oligonucleotides, d[AGGG(TTAGGG)(3)], d[TTGGG(TTAGGG)(3)A] and d[TTGGG(TTAGGG)(3)], was characterized by equilibrium titrations with KCl and NaCl and by multiwavelength stopped flow kinetics. Cation binding was cooperative with Hill coefficients of 1.5-2.2 in
Guoqing Xia et al.
The Journal of biological chemistry, 277(40), 37912-37919 (2002-07-26)
Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase transfers sulfate to the 3-OH position of a glucosamine residue of heparan sulfate (HS) to form 3-O-sulfated HS. The 3-O-sulfated glucosamine residue contributes to two important biological functions of HS: binding to antithrombin and thereby carrying anticoagulant
J Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 274(53), 38155-38162 (1999-12-23)
3-O-Sulfation of glucosamine by heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase (3-OST-1) is the key modification in anticoagulant heparan sulfate synthesis. However, the heparan sulfates modified by 3-OST-2 and 3-OST-3A, isoforms of 3-OST-1, do not have anticoagulant activity, although these isoforms transfer sulfate
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf