P1088
Ftalato de potássio monobásico
BioXtra, ≥99.95%
Sinônimo(s):
Biftalato de potássio, Hidrogenoftalato de potássio, KHP, Ácido ftálico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.95%
forma
powder or crystals
Impurezas
<0.005% Insoluble matter
<0.005% Phosphorus (P)
pH
4
pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): <0.003%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Long-term stability
- Exhibits dielectric properties
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?