11383221001
Roche
BCIP
solution, >95% (HPLC), pkg of 3 mL (150 mg)
Sinônimo(s):
4-toluidine salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
4-toluidine salt
Nível de qualidade
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solution
embalagem
pkg of 3 mL (150 mg)
fabricante/nome comercial
Roche
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Princípio
forma física
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 Dermal - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?