72091
NBT-BCIP® solution
BioReagent
Sinônimo(s):
BCIP®/NBT, NBT-X-phosphate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
solubilidade
0.1 M Tris-HCl, pH 7.4: 0.0175 mL/mL, clear
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23.COc4cc(ccc4-[n+]5nc(nn5-c6ccc(cc6)[N+]([O-])=O)-c7ccccc7)-c8ccc(c(OC)c8)-[n+]9nc(nn9-c%10ccc(cc%10)[N+]([O-])=O)-c%11ccccc%11
InChI
1S/C40H30N10O6.C8H6BrClNO4P.C7H9N.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h3-26H,1-2H3;1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3;2*1H/q+2;;;;/p-2
chave InChI
GDPIIVBVMSORRQ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
forma física
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?