Documentos Principais
11096176001
Roche
Reagente de bloqueio
For nucleic acid hybridization and detection
Sinônimo(s):
reagente de bloqueio
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
pkg of 50 g
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
20-25°C
Aplicação
O reagente de bloqueio é usado para diminuir a interferência na hibridização de filtro não radioativo e na detecção de híbridos de ácido nucleico. Ele também foi usado como agente bloqueador em imuno-histoquímica.
Nota de preparo
Concentração de trabalho: Diluição do anticorpo 1:5.000
Solução de trabalho: Para preparar uma solução-estoque de bloqueio 10x, o reagente de bloqueio é dissolvido em tampão de ácido maleico até uma concentração final de 10% (p/v) com agitação e aquecimento em um bloco de aquecimento ou em um forno de microondas.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): A solução-estoque 10x do reagente de bloqueio é autoclavada e armazenada a 2 ºC a 8 °C. Alternativamente, as alíquotas podem ser armazenadas a -15 ºC a -25 °C.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Revised lineage of larval photoreceptor cells in Ciona reveals archetypal collaboration between neural tube and neural crest in sensory organ formation.
Oonuma K, et al.
Developmental Biology, 420(1), 178-185 (2016)
Nuria de Pedro et al.
Biological procedures online, 22, 2-2 (2020-01-21)
A large number of studies have suggested a correlation between the status of telomeres and disease risk. High-throughput quantitative fluorescence in situ hybridization (HT Q-FISH) is a highly accurate telomere measurement technique that can be applied to the study of
Nodal promotes functional luteolysis via down-regulation of progesterone and prostaglandins E2 and promotion of PGF2α synthetic pathways in mare corpus luteum.
Galv?o A, et al.
Endocrinology, 157(2), 858-871 (2015)
Richard C Krolewski et al.
Scientific reports, 10(1), 1781-1781 (2020-02-06)
The family of olfactory receptors (ORs) subserves the sense of smell and includes both functional alleles and pseudogenes, the latter identified by mutations resulting in frame shift or premature truncation. During neuronal differentiation, nonfunctional ORs are expressed initially but then
Christina-Marie Baumbach et al.
Mycoses, 63(9), 970-978 (2020-07-04)
Dermatophytoses rank among the most frequent communicable diseases in humans, and the zoonotic transmission is increasing. The zoophilic dermatophyte Trichophyton (T.) benhamiae is nowadays one of the main causes of tinea faciei et corporis in children. However, scientific data on
Protocolos
The easiest way to use the Blocking Reagent is with the Roche DIG Wash and Block Buffer Set, a ready-to-use set of stock solutions.