B5655
BCIP®/NBT
SIGMAFAST™, alkaline phosphatase substrate, chromogenic, tablet
Sinônimo(s):
Substrato de fosfatase alcalina BCIP®/NBT
About This Item
Produtos recomendados
product name
BCIP®/NBT SIGMAFAST™, tablet
forma
tablet
solubilidade
water: 10 mL, clear, yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
- da fosfatase alcalina conjugada com IgG anticamundongo em immunoblotting
- da fosfatase alcalina na coloração histoquímica de osteoblastos primários
- da fosfatase alcalina para coloração de células estromais de medula óssea
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocolos
BCIP/NBT substrate produces stable, intense color for alkaline phosphatase assays, ideal for visual observation.
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.