Documentos
11093274910
Roche
Anti-Digoxigenina-AP, Fragmentos Fab
from sheep
Sinônimo(s):
antidigoxigenina, digoxigenina
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
solution
embalagem
pkg of 200 μL (150 U)
fabricante/nome comercial
Roche
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A digoxigenina é um hapteno, útil para marcação e detecção de ácidos nucleicos. Este produto contém fragmentos Fab de anticorpos policlonais antidigoxigenina, conjugados com fosfatase alcalina. Os fragmentos Fab, antidigoxigenina-FA, são úteis para detecção de compostos marcados com digoxigenina.
Especificidade
O anticorpo policlonal de ovelhas é específicos para digoxigenina e digoxina e não apresenta reatividade cruzada com outros esteroides, como estrógenos e andrógenos humanos.
Inativação térmica: sim
Aplicação
Use fragmentos Fab, antidigoxigenina-FA para a detecção de compostos marcados com digoxigenina usando:
  • arranjo de cDNA
  • hibridização de colônias/placas
  • Dot blot
  • ELISA
  • Ensaio de desvio em gel
  • Imunohistoquímica
  • Hibridização in situ
  • Blot de sequenciamento de DNA não radioativo
  • Northern blot
  • Ensaio de proteção de RNase
  • Southern blot
  • Western blot
  • Hibridização in situ por fluorescência
  • Hibridização in situ de corte e hibridização in situ de peça inteira
  • Ensaio de desvio de mobilidade eletroforética
Nota de preparo
Após a imunização com digoxienina, a IgG de ovelha foi purificada por cromatografia de trocas iônicas, e a IgG específica foi isolada por imunoabsorção. Os fragmentos Fab obtidos por digestão com papaína foram purificados por filtração com gel, conjugados com o marcador específico, e estabilizados em tampão.
Concentração de trabalho: A concentração de trabalho do conjugado dependerá da aplicação e do substrato. As concentrações a seguir devem consideradas apenas como referência:
  • Dot blot: 150 mU/ml
  • ELISA: 150 a 300 mU/ml
  • Imunohistoquímica: 250 a 500 mU/ml
  • Hibridização in situ: 1,5 a 7,5 U/ml
  • Southern blot: 150 mU/ml
  • Western blot: 250 a 500 mU/ml
Solução de trabalho: Northern blot, Southern blot
100 mM de ácido maleico, 150 mM de NaCl, pH 7,5.
Western blot
50 mM de Tris-HCl, 150 mM de NaCl, pH 7,5
outras aplicações
100 mM de Tris-HCl, 150 mM de NaCl, pH 7,5
1% de reagente de bloqueio (p/v), 1% a 5% de soro bovino fetal termoativado (v/v) ou soro normal de ovelha pode ser usado para reduzir ligações não específicas.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): O conjugado diluído é estável a 2 ºC a 8 °C por 12 horas.
Prepare sempre fresco!
Nota de análise
  • Reatividade cruzada com digitoxina e digitoxigenina: <1%
  • Não há reatividade cruzada com outros esteroides estrogênicos ou androgênicos humanos, p. ex., estradiol ou testosterona
  • Reatividade cruzada com digoxina: desconhecida
  • O conjugado não se liga a si mesmo de qualquer maneira
  • Normalmente, uma molécula do conjugado se liga a uma molécula de digoxigenina, embora haja dois possíveis sítios de ligação para a digoxigenina
  • Ligação inespecífica ao RNA não é esperada
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Exorhodopsin and melanopsin systems in the pineal complex and brain at early developmental stages of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus).
Eilertsen M, et al.
The Journal of Comparative Neurology, 522(18), 4003-4022 (2014)
Use of In Situ Hybridization to Examine Gene Expression in the Embryonic, Neonatal, and Adult Urogenital System.
Rumballe B A, et al.
Kidney Development: Methods and Protocols, 223-239 (2012)
The digoxigenin (DIG) system for non-radioactive labelling and detection of nucleic acids-an overview.
<BIG>Holtke HJ, et al.</BIG>
Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), 41, 883-905 (1995)
Tara C Carlisle et al.
The Journal of comparative neurology, 522(4), 861-875 (2013-08-14)
Electrical synapses are expressed prominently in the developing and mature nervous systems. Unlike chemical synapses, little is known about the developmental role of electrical synapses, reflecting the limitations imposed by the lack of selective pharmacological blockers. At a molecular level
Jer-Cherng Chang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(32), 13371-13376 (2009-08-12)
A signature of eclosion hormone (EH) action in insect ecdysis is elevation of cGMP in Inka cells, leading to massive release of ecdysis triggering hormone (ETH) and ecdysis initiation. Although this aspect of EH-induced signal transduction is well known, the
Artigos
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.