Merck
Pular para
BCIPP-RO
Roche
5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato
99% (HPLC), powder, solubility: in DMF, soluble
Sinônimo(s):
BCIP®, X-fosfato
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
250 mg
Previsão de envio para HOJEdeCajamar
R$ 589,00
1 g
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.719,00
R$ 2.583,05
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
433.62
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
R$ 589,00
Previsão de envio para HOJEDetalhes
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
description
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate, 4-toluidine salt
assay
99% (HPLC)
form
powder
mol wt
Mr 326.44 (BCIP), Mr 433.6 (BCIP toluidine salt)
packaging
pkg of 1 g (11585002001), pkg of 250 mg (10760994001)
manufacturer/tradename
Roche
solubility
DMF: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrato histoquímico para fosfatase alcalina.
BCIP serves as substrate for alkaline phosphatase. The reaction product has a blue color and is insoluble in water. The blue color can be visually detected.
Application
Para a detecção colorimétrica de moléculas marcadas com fosfatase alcalina, 5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato (BCIP) e nitroazul de tetrazólio (NBT) estão disponíveis. O sistema de substrato BCIP/NBT é versátil e é empregado em uma variedade de aplicações, incluindo northern, southern e western blot, hibridização in situ e imuno-histoquímica.
O BCIP é fornecido em duas formas de sal: o sal dissódico, que é solúvel em água, e a forma p-toluidina, que é solúvel em dimetilformamida. Essas formas de sal podem ser usadas para preparar uma solução-estoque que, em combinação com NBT e um tampão de reação, forma uma solução de substrato para fosfatase alcalina. Esse sistema de substratos, quando incubado com fosfatase alcalina, produz um produto NBT-diformazan insolúvel que é facilmente observável devido à sua cor roxa. Para maior praticidade, uma mistura de BCIP e NBT é fornecida na forma de comprimido facilmente dissolvível ou como líquido pronto para uso.
Para a detecção colorimétrica de moléculas marcadas com fosfatase alcalina.
Analysis Note
Performance test: incubation with AP
Absorption: Absorption maximum in the visible light is not determined.
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F
flash_point_c
58 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)