11093266910
Roche
Streptavidin-AP-conjugate for nucleic acid detection
Sinônimo(s):
streptavidin
Selecione um tamanho
R$ 1.402,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.402,00
Produtos recomendados
Formulário
solution
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 200 μL (150U)
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Prepare by diluting the conjugate solution 1:5,000 with 100 mM Tris-HCl, 150mM NaCl, pH 7.5
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)