114537
Phenol Red sodium salt
ACS reagent, Dye content 90 %
Sinônimo(s):
Phenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
forma
powder or crystals
composição
Dye content, 90%
transparência da solução
passes test
técnica(s)
titration: suitable
cor
red to very dark red
visual transition interval
6.8-8.2, yellow to red
6.8-8.2, yellow to red
pf
285 °C (dec.) (lit.)
λmax
423 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥19000 at 422-426 nm in methanol
≥900 at 256-269 nm in methanol
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc([O-])cc4
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
chave InChI
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?