1.14540
COD Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Teste em cubetas de DQO, photometric, 10-150 mg/L (COD), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
faixa de medição
10-150 mg/L (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O método corresponde a DIN ISO 15705 e é análogo a EPA 410.4, APHA 5220 D e ASTM D1252-06 B.
A demanda química de oxigênio (DQO) é uma medida da quantidade de oxigênio consumido durante a oxidação da matéria orgânica, que fornece uma indicação clara da qualidade de uma fonte de água, é certamente um dos parâmetros mais importantes na análise de águas (residuais). Nossos testes de DQO Spectroquant® permitem a quantificação precisa dos níveis de DQO da sua amostra.
Selecione o intervalo de medidas certo para as suas necessidades de aplicações dentre a nossa ampla gama de testes de DQO Spectroquant®.
Os testes em cubetas Spectroquant® são fornecidos com células redondas de 16 mm preenchidas e todos os reagentes necessários para realizar a análise de acordo com o folheto de instruções fornecido.
Todos os kits de teste em cubetas e reagentes Spectroquant® são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que permite o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Método analítico Medição de DQO em águas residuais - Determinação fotométrica do consumo de cromato após a digestão em 20 minutos.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.