Documentos
1.09713
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de Nitrato, photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
analito(s) específico(s)
nitrate
faixa de medição
0.10-25.0 mg/L (NO3-N)
0.4-110.7 mg/L (NO3-)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (2,6-Dimethylphenol)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico, DMP 0,10 - 25,0 mg/l NO₃-N 0,4 - 110,7 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
O método é análogo ao DIN 38405-9.
O teste de célula de nitrato Spectroquant® permite a quantificação precisa de nitrato em amostras de água. O nitrato é um nutriente essencial necessário para o crescimento de animais e plantas. Contudo, níveis elevados de nitrato podem ser um risco à saúde, especialmente para gestantes e bebês. Portanto, os níveis de nitrato em fontes de água são regulados em muitos países.
Outros campos de aplicação são a análise de alimentos, &bebidas (por exemplo, soro de leite) e amostras ambientais e agrícolas (por exemplo, solo).
Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes altamente estáveis e prontas para uso para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que o acompanha.
Todos os nossos kits de teste em cubetas e reagentes são equipados com uma identificação ativa (Live ID) exclusiva (código de barras 2D), que possibilita o reconhecimento integrado do método e contém informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Teresa Steliga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Biodegradation is one of the most effective and profitable methods for the elimination of toxic polychlorinated biphenyls (PCBs) and total petroleum hydrocarbons (TPH) from the environment. In this study, aerobic degradation of the mentioned pollutants by bacterial strains Mycolicibacteriumfrederiksbergense IN53
Luis A Cueto et al.
Environmental science and pollution research international, 27(14), 15984-15993 (2019-05-06)
Phosphorus (P) is a nutrient for plant growth but also a pollutant in water bodies causing eutrophication. The source of P is mainly human and animal wastewater and runoffs from different land uses. The objective of the present study is
Artigos
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Um procedimento passo a passo para a determinação fotométrica de nitrato em efluentes usando os kits de teste Spectroquant® e o fotômetro para uma análise precisa e quantitativa.
Protocolos
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.